Documenti fondamentali
28221-U
Supelco
Dispositivo per il campionamento diffusivo DSD-DNPH
pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Campionatore DNPH passivo
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
agenzia
OSHA 1007
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
passive air sampling: suitable
Matrice
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling aldehydes
Applicazioni
Il dispositivo per il campionamento diffusivo DSD-DNPH può essere usato come campionatore passivo di aria per l′analisi dei composti organici volatili in campioni d′aria volti a esaminare i fattori che incidono sulla sindrome dell′edificio malato (SBS) nelle abitazioni residenziali.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Symptom definitions for SBS (sick building syndrome) in residential dwellings.
Wang LB, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 211(1-2), 114-120 (2008)
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.