20081-U
Provetta LpDNPH ORBO™
PE separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm , w/frangible seal, pk of 10 tubes
Sinonimo/i:
LpDNPH ORBO™ Tube
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
PE separators
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ORBO™
Composizione
bed wt., 120 mg
Confezionamento
pk of 10 tubes
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ DNPH
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 90 mm , w/frangible seal
Matrice
DNPH coated silica gel
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The LpDNPH ORBO Tube with frangible seal is designed for determination of low-level carbonyl (e.g formaldehyde) emissions from building materials. The sorbent tube is 1/4 in. O.D. x 90 mm long with frangible design at one end. It contains 120 mg of DNPH coated silica gel and is capped with PTFE caps.
Caratteristiche e vantaggi
- Low background
- Frangible seal design to prevent contamination
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?