Documenti
21014
Supelco
Cartuccia LpDNPH S10
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Composizione
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
Confezionamento
pkg of 50 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il design della cartuccia S10 la rende di facile uso sul campo e in laboratorio. Sono disponibili adattatori riutilizzabili per connettere la cartuccia alla pompa campionatrice. Il serbatoio incorporato evita la necessità di attaccare una siringa per l′estrazione/eluizione del campione.
Applicazioni
La cartuccia LpDNPH S10 è un sistema di campionamento adatto per le aldeidi in gas cromatografia. È stato anche usato per campionare derivati di DNPH per analisi HPLC e GC-MS per misurare e caratterizzare derivati DNOH di aldeidi e chetoni.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Kuo-Pin Yu et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(5), 666-674 (2006-06-03)
Nowadays, the heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system has been an important facility for maintaining indoor air quality. However, the primary function of typical HVAC systems is to control the temperature and humidity of the supply air. Most indoor
Mehrdad Arshadi et al.
The Annals of occupational hygiene, 53(8), 797-805 (2009-08-12)
Different qualities of biofuel pellets were made from pine and spruce sawdust according to an industrial experimental design. The fatty/resin acid compositions were determined by gas chromatography-mass spectrometry for both newly produced pellets and those after 2 and 4 weeks
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.