Key Documents
20349
Supelco
ORBO 47 Amberlite XAD®-7 con trattamento speciale, 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 2546
OSHA 32,110
Nome Commerciale
Amberlite
ORBO
Composizione
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 47
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 90 mm
Matrice
XAD-7 (specially treated)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Le provette di sorbente ORBO contengono due letti dello stesso adsorbente selettivo, separati da lana di vetro o schiuma, per il campionamento di gas e vapore. La struttura a doppio strato o a due letti della provetta permette di raccogliere le eventuali fuoriuscite di campione nel letto piccolo di riserva.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Liang Yang et al.
Cell reports, 24(3), 585-593 (2018-07-19)
In response to blue light, cryptochromes photoexcite and interact with signal partners to transduce signal almost synchronously in plants. The detailed mechanism of CRY-mediated light signaling remains unclear: the photobiochemical reactions of cryptochrome are transient and synchronous, thus making the monitoring and