Documenti fondamentali
20265
Supelco
Gel di silice attivata (20/40) ORBO 53 sottoposto a pulizia speciale, 400/200 mg con filtri in fibre di vetro
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Tubo di gel di silice attivata ORBO
About This Item
Codice UNSPSC:
47131900
Materiali
GFF,F,F separators
silica gel
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 2011,7903
OSHA ID-165SG,ID-174SG
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 53
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
7 mm × 100 mm
Matrice
Activated silica gel (specially cleaned)
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Le fiale adsorbenti in gel di silice attivato (20/40) ORBO 53 sottoposte a pulizia speciale, 400/200 mg con filtro in fibra di vetro consistono di due letti dello stesso adsorbente selettivo separati da vetro, lana o schiuma. La struttura a doppio strato o a due letti adsorbenti della fiala permette di intercettare nella sezione più piccola di protezione il campione che, causa saturazione, attraversasse la prima sezione non filtrato (breakthrough del campione).
Applicazioni
Le fiale adsorbenti in gel di silice attivato (20/40) ORBO 53 sottoposte a pulizia speciale, 400/200 mg con filtro in fibra di vetro sono state impiegate per il campionamento attivo di acidi in fase gassosa, nello specifico acido formico e acido acetico, e per la cattura di acidi inorganici nell′atmosfera di camere bianche.
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
[Explorative abrasion--obsolete?].
A Orbo
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 111(19), 2397-2398 (1991-08-20)
Bruno Laeng et al.
Cognitive processing, 12(1), 13-21 (2010-09-25)
We recorded the pupil diameters of participants performing the words' color-naming Stroop task (i.e., naming the color of a word that names a color). Non-color words were used as baseline to firmly establish the effects of semantic relatedness induced by
A Orbo et al.
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 117(7), 972-976 (1997-03-10)
The development of female steroid hormone-related neoplasms such as gynaecologic and mammary cancers is influenced by hormones administered exogenously. Hormonal contraceptives and hormone replacement therapy both affect the risk of developing cancers in the endometrium, cervix, ovarium, and mammary glands.
K Flo et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 55(8), 715-721 (1995-12-01)
Elevated extracellular cGMP levels have been observed in various clinical conditions, and the analyte has been proposed as a diagnostic marker of cardiovascular as well as malignant diseases. However, the use of extracellular cGMP as a pathophysiological marker requires detailed
Bjørn T Moe et al.
Anticancer research, 29(4), 1047-1052 (2009-05-06)
Endometrial hyperplasia is a precursor lesion of endometrial carcinoma. Clinical studies of endometrial hyperplasia have shown that levonorgestrel (LNG) is more therapeutically effective than medroxyprogesterone acetate (MPA). The present pharmacological in vitro study was performed to compare progestin effects on
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLC