20832-U
ORBO™ 402 Tenax® TA specially treated (35/60), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
ORBO™ Tenax® TA
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,W separators
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 2507,2545,7905
OSHA 43
Nome Commerciale
ORBO™
Composizione
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 402
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
8 mm × 100 mm
Matrice
Tenax TA (specially treated)
Dimensione particelle
35-60 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
It is compatible with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) equipment and is commonly used for breath analysis applications.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
20832-U | 4061838769664 |
MU20832-U |