21009-U
Adsorbente polimerico poroso Tenax®
matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10g
Sinonimo/i:
polymeric adsorbent, XAD7, 20-60 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Adsorbente polimerico poroso Tenax®, matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10 g
Stato
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 10 g
Parametri
350 °C temp. limit
Area superficiale
~35 m2/g
Matrice
Tenax TA
Dimensione particelle
80-100 mesh
Densità
~0.29 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
Per maggiori informazioni su qualsiasi nostro adsorbente visitare sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)