29741-U
Tenax®TA Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Tenax® TA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tenax®TA, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiali
stainless steel TD tube
agenzia
EPA TO-1,IP-1B
Descrizione
sealed with (Brass Endcaps)
Caratteristiche
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Tenax TA porous polymer
Dimensione particelle
60/80 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
It is also suitable for thermal desorption of volatiles because of its good thermal stability and hydrophobicity.
Applicazioni
- an active sampling of reduced sulfur compounds in ambient air
- bioaccessibility experiments due to its infinite adsorption performance and recyclability
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.