20380-U
Empty Tube for Thermal Desorption
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Sinonimo/i:
Empty Sampling Tube with Frit for Dynatherm™ TDUs, Glass, 6mm OD x 4.5" x 4mm ID, pk 3
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., pkg of 3 ea
Materiali
glass TD tube
Livello qualitativo
Caratteristiche
fritted
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Dynatherm™ ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Air Tube Desorber or DMP-16
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)