28715-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in. , non-fritted, 60-80 mesh, preconditioned, pkg of 10 tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tenax® TA, size 60-80 mesh, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh
Materiali
glass TD tube (non-fritted)
Livello qualitativo
agenzia
EPA TO-1,IP-1B
Descrizione
Sealed with (Brass Endcaps)
Caratteristiche
preconditioned
Confezionamento
pkg of 10 tubes
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Misura
60-80 mesh
Matrice
Tenax TA
Dimensione particelle
60-80 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)