713-0873
NIOSH Method 7903: IC Analysis of Inorganic Acids after Collection/Desorption using ORBO™-53
application for air monitoring, application for HPLC
About This Item
Prodotti consigliati
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
sample/matrix: 1 ppm of each component
adsorbent tube: ORBO-53 (20265)
column: Dionex S2 Fast Run Anion, 25 cm × 3 mm I.D.
mobile phase: 3 mM sodium bicarbonate; 2.4 mM sodium carbonate
flow rate: 3 mL/min
detector: conductivity (10μSiemans/ cm)
Compatibilità
application for HPLC
application for air monitoring
applicazioni
air monitoring
industrial hygiene
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)