5745-U
ORBO™ 5030 (OVS) Amberlite™ XAD-7 Tube
pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Livello qualitativo
Composizione
Bed A, 250 mg
Bed B, 150 mg
Confezionamento
pkg of 10 ea
D.E. × lungh.
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler, OVS
Matrice
Amberlite™ XAD-7 (purified)
Compatibilità
suitable for air monitoring
suitable for application (nonylphenol in the workplace)
applicazioni
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
It is commonly used for acrylamide air sampling and analysis of its levels using HPLC-MSMS and for collecting propylene glycol and glycerol from air samples for subsequent analysis by GC-MS.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)