XAD7
Amberlite™ XAD7HP polymeric adsorbent
20-60 mesh
Sinonimo/i:
weak anion exchange resin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Amberlite™ XAD7HP, 20-60 mesh
Densità del vapore
<1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
17 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
beads
Temp. autoaccensione
800 °F
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
380 m2/g
Matrice
acrylic
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
560-710 μm
Dimensione pori
0.5 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Mesh 20-60 is Cat. No. XAD7
Mesh 20-50 is Cat. No. 06445
WGK 3