20231
ORBO™ 24 2-HMP on Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
ORBO™ 2-HMP on Supelpak™ 20N Tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,W separators
agenzia
EPA TO-15
OSHA 52,61
Nome Commerciale
Amberlite™
ORBO™
Composizione
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 24
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 105 mm
Matrice
XAD-2 2-(Hydroxymethyl)piperidine (2-HMP) on XAD-2
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.