Documenti fondamentali
713-0264
OSHA Method 52: GC Analysis of Formaldehyde on SUPELCOWAX 10 after Collection/Desorption using ORBO-24
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
sample/matrix: HMP-coated Supelpak 20 spiked with formaldehyde (10 μg)
adsorbent tube: ORBO-24 (20231)
column: SUPELCOWAX 10, 30m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25325)
oven: 50 °C (2 min) to 200 °C at 10 °C/min
detector: NPD, 220 °C
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL direct, 220 °C
Compatibilità
application for air monitoring
applicazioni
air monitoring
industrial hygiene
Note legali
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    Formaldehyde solution
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)