Documenti fondamentali
27510-U
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C max. temp.
D.E.
8 mm
diam. × spessore
8 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 2 mL vial - standard opening
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)