Key Documents
HAM75807
Hamilton® GC septa
PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiali
PTFE/silicone (high temp)
yellow septa
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
212 °C max. temp.
diam. × spessore
11.0 mm × 3.18 mm
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)