Documenti fondamentali
27097-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
red PTFE/white silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diam. × spessore
8 mm × 1.5 mm
Compatibilità
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
Descrizione generale
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)