27261-U
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.