Documenti fondamentali
507601
Supelco
Vial, Chromacol
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
vial type screw top
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 2-SV
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)