29305-U
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
snap cap, PTFE/silicone septum
Sinonimo/i:
Certified Polypropylene Vial Caps with Seals
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
Caratteristiche
closure type blue polypropylene snap cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccordi
thread for 11 mm
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)