26222-U
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
750SNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga (blunt tip)
Caratteristiche
needle type SN (special needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80865
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Compatibilità
for use with HPLC valves
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)