Documenti fondamentali
58383
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
710SNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22s ga (blunt tip)
Caratteristiche
needle type SN (special needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80665
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilità
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)