Documenti fondamentali
28635-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Misura ago
22 ga (blunt tip)
Descrizione
gastight
Caratteristiche
point style blunt tip
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203235
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilità
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)