Key Documents
28634-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
blunt tip stainless steel (point style 3)
Misura ago
22s ga
Descrizione
gastight
Caratteristiche
point style blunt tip
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203077
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilità
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Categorie correlate
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)