Documenti fondamentali
27093-U
Supelco
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone
black phenolic hole cap
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)