27079
Fiale, tappo a vite, vetro trasparente (solo fiala)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
8-425 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)