24251
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Sinonimo/i:
SPB-624, 60M .32MM 1.8UM
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
44
df
1.80 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.32 mm
applicazioni
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?