13630-U
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bucket of 500g
Sinonimo/i:
C18 silica, 200-400 mesh, 40-75 micron
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MCI GEL® CHP20P, bucket of 500 g
Stato
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
bucket of 500 g
tecniche
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
~500 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
75-150 μm
Dimensione pori
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?