00036
ESI Tuning Mix, for Ion Trap
suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Componenti
- Hexamethoxyphosphazene
- Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,5H-octafluoropentoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
- 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
- Betaine
- Ammonium trifluoroacetate
Solvent composition (kg/kg):
- Acetonitrile: 93.7%
- Deionized water: 6.3%
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.