Z740226
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
Aluminum Backed TLC Plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05554.0001
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)