Documenti fondamentali
1.05559
Supelco
Lastre in alluminio per TLC, gel di silice 60 RP-18 F₂₅₄s.
pkg of 20 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinonimo/i:
Lastre di alluminio per TLC con gel di silice 60 RP-18
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 20 sheets
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. foglio
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
20 fogli di alluminio da 20 x 20 cm
Le lastre modificate per fase inversa (RP) hanno due scopi: fungono da metodo pilota per l′HPLC e permettono di scegliere vari sistemi di solventi per le separazioni speciali. I nostri strati di silice modificati per RP sono idonei a molte attività di separazione difficili che non sono possibili con la silice non modificata. Questi strati utilizzano sistemi di solventi acquosi per separare sostanze estremamente non polari e analizzare particolari sostanze polari che si possono adattare alla cromatografia a coppia ionica. Inoltre, gli strati di silice modificati per RP risentono meno dell′umidità atmosferica. A differenza della silice non modificata, le fasi RP non presentano attività catalitica. Questo le rende ideali per le sostanze instabili che tendono a subire la degradazione ossidativa.
Applicazioni
Lastre in alluminio per TLC rivestite con gel di silice modificata RP-18 con indicatore fluorescente F254s. Le lastre per TLC con gel di silice modificata RP-18 sono fornite in confezioni da 20 con dimensioni 20x20 cm e sono indicate per analisi cromatografica su strato sottile.
Linkage
Sostituisce: 5559-7; 5559
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 160 - 200 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 30 µm
Test cromatografici:
A) Test del colesterolo
Valori hRf
- colesterolo, test del colesterolo:
32 - 39
B) Test degli steroidi
- metiltestosterone, test degli steroidi: 14 - 22
- Reichstein S, test degli steroidi: 26 - 36
- idrocortisone, test degli steroidi: 36 - 46
Valore tipico determinato su un foglio attivato (120 °C, 15 min)
Eluente a) acetone/acqua (95/5 v/v)
Eluente b) acetone/acqua (60/40 v/v)