Documenti fondamentali
1.05914
Supelco
Lastre per HPTLC, gel di silice 60 RP-18
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre per cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 10 cm
Dimensione particelle
5-6 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 piastre in vetro 20 x 10 cm
Le lastre modificate per fase inversa (RP) hanno due scopi: fungono da metodo pilota per l′HPLC e permettono di scegliere vari sistemi di solventi per le separazioni speciali. I nostri strati di silice modificati per RP sono idonei a molte attività di separazione difficili che non sono possibili con la silice non modificata. Questi strati utilizzano sistemi di solventi acquosi per separare sostanze estremamente non polari e analizzare particolari sostanze polari che si possono adattare alla cromatografia a coppia ionica. Inoltre’, gli strati di silice modificati per RP risentono meno dell′umidità atmosferica. A differenza della silice non modificata, le fasi RP non presentano attività catalitica. Questo le rende ideali per le sostanze instabili che tendono a subire la degradazione ossidativa.
Applicazioni
  • Metodo HPTLC densitometrico per l'analisi qualitativa e quantitativa e lo studio della stabilità del coenzima Q10 in formulazioni farmaceutiche utilizzando lastre di gel di silice in fase normale e in fase inversa. Questo studio presenta un metodo di cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC) per l'analisi del coenzima Q10 nelle formulazioni farmaceutiche. Il metodo impiega lastre di gel di silice in fase normale e in fase inversa per ottenere analisi qualitative e quantitative, nonché test di stabilità del coenzima Q10 (Abdel-Kader et al., 2016).
  • Quantificazione simultanea dell'acido gymnemico come gymnemagenina e della charantina come β-sitosterolo mediante un metodo densitometrico HPTLC convalidato. Questa ricerca sviluppa un metodo densitometrico HPTLC convalidato per la quantificazione simultanea di acido gymnemico e charantina in formulazioni a base di erbe. Il metodo utilizza lastre di gel di silice 60 F₂₅₄ per un'efficace separazione e quantificazione (Ahamad et al., 2015).
  • Stima della catechina in formulazioni di olio ayurvedico contenenti Acacia catechu. Lo studio stima il contenuto di catechina nelle formulazioni di olio ayurvedico mediante HPTLC. Le lastre di gel di silice 60 F₂₅₄ sono utilizzate per garantire un'accurata quantificazione della catechina in queste formulazioni (Dubey et al., 2009).
  • Sviluppo e validazione di un metodo HPTLC per la stima di tacrolimus in formulazioni. Il lavoro illustra lo sviluppo e la validazione di un metodo HPTLC per la stima del tacrolimus in formulazioni farmaceutiche. Il metodo utilizza lastre di gel di silice 60 F₂₅₄ per un'efficiente separazione e quantificazione del tacrolimus (Borhade et al., 2009).
  • Stima della berberina in formulazioni ayurvediche contenenti Berberis aristata. La ricerca si concentra sulla stima della berberina nelle formulazioni ayurvediche. Utilizzando HPTLC con lastre di gel di silice 60 F₂₅₄, lo studio fornisce un metodo affidabile per la quantificazione della berberina (Rout et al., 2008).
Linkage
Sostituisce: 5914-6; 5914
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480-540 m²/g
Volume dei pori (N₂-isoterma): 0,74-0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 5-7 µm
Spessore dello strato: 150-200 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Test cromatografici:
A) Test della colesterina
Valori hRf
- colesterina, test della colesterina:
13-23
B) Test degli steroidi
- metiltestosterone, test degli steroidi: 20-35
- Reichstein S, test degli steroidi: 50-65
- idrocortisone, test degli steroidi: 65-80
Valore tipico determinato su una lastra attivata (120 °C, 15 min)
Eluente a) acetone/acqua (95/5 v/v)
Eluente b) acetonitrile/acqua (70/30 v/v)