60761
Nano-Silica gel RP-18W on Alu-foil
suitable for HPTLC, fluorescent indicator, aluminum cards
Sinonimo/i:
DC-Alufolien-Nano-Kieselgel RP-18W
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aluminum cards
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic
fluorescent indicator
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
150 μm
150 μm
Dimensione particelle
≥8 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
operating pH range
2-10
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)