Documenti fondamentali
Z724297
Hettich® fixed angle rotor, 12 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
to hold 12 x 15 ml tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1615
Parametri
16,582 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2