Z665614
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 8 places
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 8 x 50 mL tubes with screw caps
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1617
Parametri
2,469 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)