Z654736
Centrifuga Universale 320/320R Hettich®
UNIVERSAL 320R, AC/DC input 240 V AC
Sinonimo/i:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
, EuroPlug
, UK plug
200 - 240 V AC, Schuko plug
Caratteristiche
CE compliant
cooling
refrigerated
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1406
Parametri
temp. range at -20-40 °C
16000 rpm
24900 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Alt. × largh. × prof.
346 mm (13.5 in.) × 401 mm (15.75 in.) × 695 mm (27.25 in.)
Peso
52 kg (114.5 lb)
Descrizione generale
- Centrifuga da banco di capacità standard
- Disponibili nelle versioni refrigerata (320 R) e non (320)
- Capacità: 4 x 200 mL (rotore oscillante)/6x94 mL
- Giri al minuto e forza centrifuga relativa (RPM/RCF) massimi: 15.000/21.382 (ad angolo fisso)
- Intervallo di temperatura (320R): da -20 a +4 °C
- Tecnologia di attenuazione rumore
- Coperchio ad apertura e chiusura rapida a salvagocce.
- 10 configurazioni definibili dall′utente
- Conforme CE
Accessori speciali disponibili:
- Fino a 8 porta vetrini per citologia
- Piastre per microtitolazioni a pozzetti fondi
Nota: La centrifuga UNIVERSAL 320 offre prestazioni eccellenti e una completa linea di accessori per qualsiasi applicazione clinica o di ricerca. Le centrifughe UNIVERSAL 320/320R non solo sono versatili perché possono essere impiegate sia in applicazioni standard che specialistiche ma fanno anche risparmiare su costi e spazio nel contesto dell′ambiente di laboratorio.
Rotori e altri accessori della centrifuga sono venduti a parte.
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)