Documenti fondamentali
Z720178
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 places
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
RCF 13,640 ‑ 16,504
capacity 1.5 ‑ 94 mL
lid
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1792
tecniche
centrifugation: suitable
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)