Z720399
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3115
nominal capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
Caratteristiche
RCF 50,000 × g
Confezionamento
pack of 10
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3115-0050
Capacità nominale
50 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)