Documenti fondamentali
Z720380
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3115
nominal capacity 30 mL
Sinonimo/i:
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
Caratteristiche
RCF 50,000 × g
Confezionamento
pack of 10
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 3115-0030
Capacità nominale
30 mL
Descrizione generale
Strong and tough like polycarbonate but polysulfone much more acid- and base-resistant. Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)