Documenti fondamentali
CLS430897
Provette per centrifuga Corning® da 50 mL PP a base piatta
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
Sinonimo/i:
Provette per centrifuga da 50 mL, provette per centrifuga, provette per centrifuga a base piatta
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
Materiali
cap (plug seal)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
Confezionamento
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430897
Parametri
3000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
29.1 mm × 114.9 mm
Diam. tappo
35.2 mm
35.2 mm , approx.
Capacità
50 mL
Colore
clear tube
clear
Raccordi
cap (Plug Seal)
Descrizione generale
Le provette da centrifuga a base piatta Corning da 50 mL in polipropilene (PP) trasparente sono dotate di normali tappi in polietilene e sono confezionate in quantità 25 alla volta in sacchetti richiudibili muniti di cerniera.
  • Scale graduate stampate in nero e ampio riquadro bianco per l′etichettatura.
  • RCF massimo è 3.000 x g
  • Sterili, certificate apirogene e prive di DNasi/RNasi
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)