Documenti fondamentali
CLS430921
Provette per centrifuga Corning® da 50 mL PP a base piatta
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (CentriStar), case of 500
Sinonimo/i:
Provette da centrifuga, Provette da centrifuga autoportanti, Provette da centrifuga da 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
Materiali
cap (CentriStar)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
Confezionamento
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430921
Parametri
3000 × g max. RCF
D.E. × lungh.
29.1 mm × 114.9 mm
Diam. tappo
35.2 mm
35.2 mm , approx.
Capacità
50 mL
Colore
clear tube
clear
Raccordi
cap (CentriStar)
Caratteristiche e vantaggi
  • Realizzate in polipropilene vergine
  • Intervallo di temperatura compreso tra -80°C a 120°C
  • Le provette hanno una durata di 5 anni
  • Il design a prova di perdita dei tappi CentriStar garantisce una tenuta ermetica.
  • Tappo facile da mettere e togliere per una manipolazione ergonomica.
  • Le provette per centrifuga presentano tacche nere facilmente visibili per una misurazione precisa e ampi inserti di colore bianco dove contrassegnare il campione.
  • Certificate apirogene, con uso di colori concentrati privi di metalli pesanti
  • Soddisfano gli standard USP
Note legali
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.