Z640913
BRAND® centrifuge tubes
capacity 48 mL, polypropylene, without cap, pack of 25 ea
Sinonimo/i:
115350, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 115350
Capacità
48 mL
Diam. × alt. provetta
30 mm × 100 mm
Descrizione generale
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)