Documenti fondamentali
Z640905
BRAND® centrifuge tubes
capacity 26 mL, polypropylene, without cap, pack of 50 ea
Sinonimo/i:
115346, Centrifuge, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 115346
Capacità
26 mL
Diam. × alt. provetta
90 mm × 24 mm
Descrizione generale
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Cylindrical, with rim. Without cap, please order separately.
Altre note
BR115348 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)