Z719501
Sorenson™ low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 96 ea Cell Rack, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
graduations
Confezionamento
pack of 96 ea Cell Rack
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 23560T
Volume massimo
10 μL
Volume
10 μL
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)