Documenti fondamentali
Z174955
Conical reaction vial
capacity 3 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9591-16
Capacità
3 mL
Descrizione generale
Thin-wall with threaded outer 14/10 joint, cap with hole, PTFE-faced silicone rubber septum, and FETFE® O-ring.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z174955-1EA4061832348131