Documenti fondamentali
Q2259
Sigma-Aldrich
Lysate Clearing Agent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
For use with GenElute kits during sample preparation.
Nota sulla preparazione
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)