Z719390
Sorenson™ low binding aerosol barrier tips
MicroReach Guard, maximum volume 10 μL
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento
pack of 96 ea (Racked)
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 38000T
Volume massimo
10 μL
Volume
10 μL
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)