Documenti fondamentali
Z719595
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Volume massimo:
200 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
barrier: no
Confezionamento:
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 tips CellRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale:
Sorenson 15280T
Materiali
colorless
natural tip
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 tips CellRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 15280T
Volume massimo
200 μL
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)