Documenti fondamentali
Z653403
Hettich® centrifuge adapters
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Descrizione
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1451
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)